Learn More
Tetrapropylammonium bromide, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 209375000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 1941-30-6 Peso : 0.55000kg
Quantità 500g
Imballaggio Plastic bottle
Codice prodotto. 10032630
  • 117.00€ / 500g
Spedizione stimata: 20-09-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Phase transfer catalyst
Specifica
Identificatori chimici
1941-30-6
266.26
BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M
74745
tetrapropylazanium;bromide
C12H28BrN
MFCD00011840
tetrapropylammonium bromide, tetra-n-propylammonium bromide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide, tetrapropylazanium bromide, tpabr, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium bromide, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium bromide, tetrapropylammonium bromide tpabr, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide 1:1, tetra propyl ammonium bromide
CHEBI:55318
CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[Br-]
Specifica
Tetrapropylammonium bromide
Plastic bottle
266°C to 272°C
98%
97.5 to 102.5% (Argentometry)
(CH3CH2CH2)4NBr
04,I,364
Solubility in water: 100g/L water
CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[Br-]
266.26
CHEBI:55318
Crystals or Crystalline Powder
Authentic
White
500g
1941-30-6
C12H28BrN
MFCD00011840
tetrapropylammonium bromide, tetra-n-propylammonium bromide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide, tetrapropylazanium bromide, tpabr, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium bromide, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium bromide, tetrapropylammonium bromide tpabr, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide 1:1, tetra propyl ammonium bromide
BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M
tetrapropylazanium;bromide
74745
266.26
98%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Tetrapropylammonium bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti
Certificati