Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetrapropylammonium bromide |
| Nota nome | 98% |
| Punto di fusione | 266°C to 272°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5 to 102.5% (Argentometry) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula lineare | (CH3CH2CH2)4NBr |
| Quantità | 2.5 kg |
| Beilstein | 04,I,364 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Tetrapropylammonium bromide
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.