Learn More
Tetrapropylammonium Bromide, TRC
Codice prodotto. 30454672
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454672 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30454672 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT310770250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrapropylammonium Bromide
CAS 1941-30-6
Formula molecolare C12H28BrN
Quantità 250 mg
Sinonimo 1-Propanaminium','N,N,N-tripropyl-','bromide (1:1) (ACI), 1-Propanaminium','N,N,N-tripropyl-','bromide (9CI), Ammonium','tetrapropyl-','bromide (8CI), Tetrapropylammonium bromide (6CI), Tetra-n-propylammonium bromide, TPABr
InChI Formula InChI=1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
IUPAC Name tetrapropylazanium;bromide
Molecular Weight (g/mol) 266.26
Peso formulazione 265.1405