Learn More
Tetrapropylammonium chloride, 94%
Codice prodotto. 10147143 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10147143
Marca: Thermo Scientific Acros 420711000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5810-42-4 | C12H28ClN | 221.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5810-42-4
Formula molecolare C12H28ClN
Molecular Weight (g/mol) 221.81
Numero MDL MFCD00038729
InChI Key FBEVECUEMUUFKM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetrapropylammonium chloride, tetrapropyl ammonium chloride, tetra-n-propylammonium chloride, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, chloride, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, chloride 1:1, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium chloride, tetrapropylazanium chloride, acmc-209m2k, ksc491c1h, tetra-n-propylammonium chloride 1g
PubChem CID 79880
IUPAC Name tetrapropylazanium;chloride
SMILES CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrapropylammonium chloride
Punto di fusione 240.0°C to 242.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 92% min. (Argentometry)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (CH3CH2CH2)4NCl
Quantità 100 g
Peso formulazione 221.81
Percent Purity 94%
Forma fisica Crystals