Learn More
Tetrapropylammonium hydroxide, 25% in water
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetrapropylammonium hydroxide |
| Nota nome | 25% in Water |
| Punti di ebollizione | 100.0°C to 102.0°C |
| Formula lineare | (CH3CH2CH2)4NOH |
| Densità | 1.0000g/mL |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble in water. |
| IUPAC Name | tetrapropylazanium hydroxide |
| Peso formulazione | 203.37 |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Gravità specifica | 1 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tetrapropylammonium hydroxide, 25% solution in water
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Tetrapropylammoniumhydroxide