Learn More
Tetrapropylammonium perchlorate, 98%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescription
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Oxidation reagent, Phase transfer catalyst
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Tetrapropylammonium perchlorate |
| Punto di fusione | 238°C to 240°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (on dry substance) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula lineare | (CH3CH2CH2)4NClO4 |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 285.8 |
| Percent Purity | 98% |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Tetrapropylammonium perchlorate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.