Learn More
Tetrapropylammonium perruthenate
Codice prodotto. 10758833 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10758833 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10662065 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10758833 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 378392500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 114615-82-6 | C12H28NO4Ru | 351.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 114615-82-6
Formula molecolare C12H28NO4Ru
Molecular Weight (g/mol) 351.43
Numero MDL MFCD00074914
InChI Key HUCLFLGLPCVDMZ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, t-4-tetraoxoruthenate 1-
PubChem CID 127020979
IUPAC Name ruthenium;tetrapropylazanium;hydroxide;trihydrate
SMILES CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.O.O.O.[OH-].[Ru]
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrapropylammonium perruthenate
Punto di fusione 160.0°C
Colore Black
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Indice di Merck 15, 9386
Peso formulazione 351.43
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrapropylammonium perruthenate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.