Learn More
Tetrapropylammonium Perruthenate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | Tetrapropylammonium Perruthenate |
| CAS | 114615-82-6 |
| Formula molecolare | C12H28NO4Ru |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | TPAP, Ruthenate (RuO41-)','(T-4)-','N,N,N-tripropyl-1-propanaminium, Tetra-n-propylammonium Perruthenate, Tetrapropylammonium Perruthenate, Tetrapropylammonium Perruthenate(1-), Tetrapropylammonium Tetraoxoruthenate, Tetrapropylammonium Tetraoxoruthenate(1-) |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H28N.4O.Ru/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;;;;;/h5-12H2,1-4H3;;;;;/q+1;;;;-1; |
| SMILES | CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[O-][Ru](=O)(=O)=O |
| IUPAC Name | oxido(trioxo)ruthenium;tetrapropylazanium |
| Molecular Weight (g/mol) | 351.43 |
| Peso formulazione | 352.1062 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?