Learn More
Tetrathiafulvalene - 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane Complex, TRC
Codice prodotto. 30456434
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456434 100 mg 100mg
30453916 10 mg 10mg
30450673 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30456434 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT310965100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40210-84-2
Formula molecolare C6H4S4 . C12H4N4
Molecular Weight (g/mol) 408.54
IUPAC Name 2-[4-(dicyanomethylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]propanedinitrile;2-(1,3-dithiol-2-ylidene)-1,3-dithiole
SMILES N#CC(=C1C=CC(=C(C#N)C#N)C=C1)C#N.S2C=CSC2=C3SC=CS3
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrathiafulvalene - 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane Complex
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H4N4.C6H4S4/c13-5-11(6-14)9-1-2-10(4-3-9)12(7-15)8-16;1-2-8-5(7-1)6-9-3-4-10-6/h1-4H;1-4H
Peso formulazione 407.9632