Learn More
Tetrathiafulvalene, 98.5%
Codice prodotto. 10479490 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10479490 1 g Bottiglia in vetro 1g
10165213 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10479490 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 179410010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 31366-25-3 | C6H4S4 | 204.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31366-25-3
Formula molecolare C6H4S4
Molecular Weight (g/mol) 204.34
Numero MDL MFCD00005492
InChI Key FHCPAXDKURNIOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrathiafulvalene, 2-1,3-dithiol-2-ylidene-1,3-dithiole, 1,3-dithiole, 2-1,3-dithiol-2-ylidene, unii-hy1en16w9t, 1,4,5,8-tetrathiafulvalene, ttf, delta-2:2'-bis 1,3-dithiazole, hy1en16w9t, 2,2'-bi-1,3-dithiole, delta-2,2'-bi-1,3-dithiole
PubChem CID 99451
ChEBI CHEBI:52444
IUPAC Name 2-(1,3-dithiol-2-ylidene)-1,3-dithiole
SMILES C1=CSC(=C2SC=CS2)S1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrathiafulvalene
Punto di fusione 117°C to 120°C
Colore Brown to Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 9390
Peso formulazione 204.34
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals