Learn More
Tetraxolin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetraxolin |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H8O6/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12)10(15,16)9(7,13)14/h1-4,13-16H |
| Peso formulazione | 224.0321 |