Learn More
Tetraxolin, TRC
Codice prodotto. 30138107
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
250mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138107 500 mg 500mg
30134987 250 mg 250mg
17902505 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138107 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN756885500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100343-43-9
Formula molecolare C10 H8 O6
Molecular Weight (g/mol) 224.167
Sinonimo 2,3-Dihydro-2,2,3,3-tetrahydroxy-1,4-naphthalenedione;2,2,3,3-Tetrahydroxynaphthalene-1,4-dione;Oksolin, Oxolin, Oxoline;
IUPAC Name 2,2,3,3-tetrahydroxytetralin-1,4-dione
SMILES OC1(O)C(=O)c2ccccc2C(=O)C1(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraxolin
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H8O6/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12)10(15,16)9(7,13)14/h1-4,13-16H
Peso formulazione 224.0321