Learn More
Tetrazolium Red, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491168
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491168 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16491168 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYD0714
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
MedChemExpress Tetrazolium Red(2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride; TPTZ) is used to visualize dehydrogenase enzyme activity; initially the tetrazolium solution is colorless but changes to red when it comes into contact with hydrogen.
Tetrazolium Red(2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrazolium Red
CAS 298-96-4
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H15ClN4
Quantità 5 g
Sinonimo 2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride TPTZ TTC
Informazioni di solubilità H2O : 50 mg/mL (149.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (49.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(C2=CC=CC=C2)=NN(C3=CC=CC=C3)[N+](C4=CC=CC=C4)=N1.[Cl-]
Molecular Weight (g/mol) 334.8
Peso formulazione 334.8
Percent Purity 98.07%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only