missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TEX13A Antibody (3B10), Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18304809 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18304809 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18304809 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore H00056157M01

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

TEX13A Monoclonal antibody specifically detects TEX13A in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene TEX13A
Applicazioni Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Sandwich ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 3B10
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Sandwich ELISA
Formulazione In 1x PBS, pH 7.4
N. accesso geni AAH42547
Alias gene MGC131984, testis expressed 13A, testis expressed sequence 13A, testis-expressed sequence 13A protein
Specie ospite Mouse
Immunogeno TEX13A (AAH42547, 1 a.a. ~ 409 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MALRPEDPSSGFRHSNVVAFINEKMARHTKGPEFYLENISLSWEKVEDKLRAILEDSEVPSEVKEACTWGSLALGVRFAHRQAQLQRHRVRWLHGFAKLHKSAAQALASDLKKLREQQETERKEAASRLRMAQTSLVEVQKERDKELVSPHEWEQGAGWPGLATAGGVCTEGAAEEEEEAAVAAAGAAGGKGAEEEQRDVEVVAAPVEAMAPPVEAGAAPMETQFPHVEARAASMETTEKLERILLQLLGDADQEKYTYWGQKEGDLRSVETATSYFSGTTNPWSRASSEPLPVQLPASYSYSYSSPFSSFSDIPTISPPQATVTAPVPPQLPSDWEAFDTSLWSDGGPHRIDHQEHPRDRRYSEPHQQRPPVYRRPGDWDCPWCNAVNFSRRDTCFDCGKGIWLQKPH
Metodo di purificazione IgG purified
Quantità 0.1 mg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 56157
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.