Descrizione
The TEX9 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human TEX9. This antibody recognizes human antigen. The TEX9 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifica
Specifica
| Antigene | TEX9 |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Simboli geni | MGC40181 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Recombinant Protein |
| Metodo di purificazione | Antigen affinity purification |
| Quantità | 20 μL |
| Vedi altri risultati |