Learn More
Texas Instruments Scientific Calculator, Solar Powered
Codice prodotto. 11843460 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di display:
LCD
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di display Dimensione della confezione
11843460 LCD Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11843460 Fornitore Texas Instruments N. del fornitore 1731106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.20€
    88.50€ / pezzi 1
    Risparmia 7.70€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
This Solar Powered Scientific Calculator features a multi-line display, a choice of three solvers, and the ability to perform vectors and matrices.
  • Four-line display.
  • One- and two-variable statistics.
  • MultiView™ display shows multiple calculations at the same time on screen.
  • Select degrees/radians, floating/fix, number format modes.
  • Choose from three solvers: numeric equation, polynomial and system of linear equations.
  • Display a defined function in a tabular form.
  • Determine the numeric derivative and integral for real functions.
  • Perform vectors and matrices using a vector and matrix entry window.
Specifica
Product Type Scientific Calculator
Tipo di display LCD
Tasti funzione MultiView Display Shows Multiple Calculations at the Same time on Screen
Memoria 7 Variables
Modello TI-36X Pro
Quantità 1 Ea.
Altezza (sistema imperiale) 0.8 in.
Altezza (sistema metrico) 20.32 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 83.82 mm
Tipo di batteria Solar
Alimentazione Solar Battery
Include Slide Case, Instructions