Learn More
Texwipe™ Alpha™ 10 Sealed-Border Wipers
Codice prodotto. 15604987 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 in.
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Product Type:
Dry Wipe
Pre-wetted Wipe
Soluzione di saturazione:
70% IPA, 30% WFI
70% Isopropyl Alcohol
Dry Wiper
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 400
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Product Type Soluzione di saturazione unitSize
15604987 12 x 12 in. Pre-wetted Wipe 70% IPA, 30% WFI pezzi 250
11585355 12 x 12 in. Dry Wipe Dry Wiper pezzi 100
15614987 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) Pre-wetted Wipe 70% Isopropyl Alcohol pezzi 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15604987 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore TX3280
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For ISO Class 3 to 4 applications
  • Vectra™ processed—hands-free, continuous manufacturing purification and inspection
  • Double-knit, no-run interlock construction of 100% continuous-filament polyester
  • Patented sealed-border wiper for lowest releasable fibers and particles
  • Optimum balance of wiping efficiency, abrasion resistance, and sorbency
  • Ideal wiper for use in multiple environments
  • Lot-to-lot traceability
Order Info
Available dry or sterile and presaturated with isopropanol. Basis weight: 130g/m2. Sterile wipers 19-130-2061 packed 50 wipers/ flatpack, 5 flatpacks /case; 19-165-653 packed 20 wipers per flexpack, 20 flexpacks/case.
Specifica
Product Type Pre-wetted Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Materiale Polyester
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Bordi Sealed
Dimensioni (L x P) 12 x 12 in.
Da utilizzare con (applicazione) Ideal wipes for use in multiple environments
Soluzione di saturazione 70% IPA, 30% WFI