Learn More
Texwipe™ Alpha™ 10 Sealed-Border Wipers
Codice prodotto. 15614987 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 in.
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Product Type:
Dry Wipe
Pre-wetted Wipe
Soluzione di saturazione:
70% IPA, 30% WFI
70% Isopropyl Alcohol
Dry Wiper
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 400
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Product Type Soluzione di saturazione Dimensione della confezione
15614987 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) Pre-wetted Wipe 70% Isopropyl Alcohol pezzi 400
11585355 12 x 12 in. Dry Wipe Dry Wiper pezzi 100
15604987 12 x 12 in. Pre-wetted Wipe 70% IPA, 30% WFI pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15614987 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore TX3285
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1109.22€
    946.80€ / pezzi 400
    Risparmia 162.42€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
For ISO Class 3 to 4 applications
  • Vectra™ processed—hands-free, continuous manufacturing purification and inspection
  • Double-knit, no-run interlock construction of 100% continuous-filament polyester
  • Patented sealed-border wiper for lowest releasable fibers and particles
  • Optimum balance of wiping efficiency, abrasion resistance, and sorbency
  • Ideal wiper for use in multiple environments
  • Lot-to-lot traceability
Order Info
Available dry or sterile and presaturated with isopropanol. Basis weight: 130g/m2. Sterile wipers 19-130-2061 packed 50 wipers/ flatpack, 5 flatpacks /case; 19-165-653 packed 20 wipers per flexpack, 20 flexpacks/case.
Specifica
Product Type Pre-wetted Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Materiale Polyester
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Bordi Sealed
Dimensioni (L x P) 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Ideal wipes for use in multiple environments
Soluzione di saturazione 70% Isopropyl Alcohol
Sterilità Sterile
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • wipers pre-wetted with 40%-100% IPA
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol