Learn More
Texwipe™ AlphaLite™ Polyester Wipers
ISO Class 5 to 6 applications
48.90€ - 70.35€
Specifica
Product Type AlphaLite™ Wipes
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
11545355
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Texwipe™
TX1008B
150 Wipes/Pk. Bulk Packed
48.90€
pezzi 150
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15782386
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Texwipe™
TX1008
150 Wipes/Pk.
70.35€
pezzi 150
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
ISO Class 5 to 6 applications
  • Lightweight knitted wiper in 100% continuous-filament polyester
  • Excellent economical choice for wiping
  • Cleanroom laundered for the lowest contamination levels
  • Superior spill control and general cleaning properties
Order Info
Available stacked or bulk packed with two inner bags of 75 wipers . Basis weight: 121g/m2.
Specifica
Specifica
AlphaLite™ Wipes
22.9 cm
22.9 cm
121
Knitted
Cleanroom
9 in.
9 in.
Polyester
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)