Learn More
Texwipe™ AlphaMop™ Replacement Pad
Codice prodotto. 15772372 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polyester
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
15772372 Polyester pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15772372 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore TX7118F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.00€
    23.23€ / pezzi 10
    Risparmia 4.77€
    17% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
AlphaMop™ 15 x 8 in. (38 x 20 cm) Thermoplastic Mop Head
  • The large mop head allows for wider surface coverage and faster cleaning results
  • Quick-change system allows the user to replace covers / pads frequently, adhering to strict cleaning protocols
  • The polyester pad assures the mop cover to conform to surfaces for consistent cleaning
  • Specifica
    Product Type Replacement Cleaning Pad
    Sterilità Non-sterile
    Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
    Quantità 25
    Include Fastening Pins
    Da utilizzare con (apparecchiatura) AlphaMops TX7108 and TX7108A
    Da utilizzare con (applicazione) For Ultraclean Production Environments
    Materiale Polyester