Learn More
Texwipe™ BetaMop™ II
Low contamination properties make this the perfect mop for floor cleaning in critical environments
168.00€ - 429.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Resistente a Corrosion
Materiale Polyester
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Product Type Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
11581214
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Texwipe™
TX7106
BetaMop II Mop Wring-bucket Systems
168.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11541224
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Texwipe™
TX716R
Refill Mop Head BetaMop II
429.00€
pezzi 6
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Durable, absorbent, corrosion-resistant, and low-contaminating; Autoclavable.
Durability, corrosion resistance, and low contamination properties make this the perfect mop for floor cleaning in critical environments. High-capacity, seamless, tubular-knit polyester mop head provides excellent absorbency. BetaMop II may be used with all wring-bucket systems. Both the mop head and clamp are autoclavable for use in sterile environments.
Specifica
Specifica
Autoclavable
Corrosion
Polyester