Learn More
Texwipe™ BetaWipe™ Composite Cotton and Foam Wipers
Codice prodotto. 13173733 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
13173733 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13173733 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore TX2009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    474.00€
    391.20€ / pezzi 1000
    Risparmia 82.80€
    17% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For ISO Class 7 (Class 10,000) applications
  • Made of thermally bonded polypropylene/cellulose for high absorption and strong acid resistance
  • Very soft texture
  • Ideal for polishing and cleaning delicate instruments, especially scratch-sensitive surfaces.
  • Excellent for removing acids, etchants, and chemical spills
Order Info
Basis weight: 112g/m2.
Specifica
Product Type BetaWipe™ Wipes
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Materiale Cellulose, Polypropylene
Peso base 112
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Dimensioni (L x P) 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Designed for removal of Acids, etchants and chemical spills