Learn More
Texwipe™ Cleanroom Spiral Notebooks
Codice prodotto. 11545415 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
3 x 5 in.
5.5 x 8.5 in.
8.5 x 11 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
11545415 8.5 x 11 in. pezzi 10
11555415 5.5 x 8.5 in. pezzi 10
15712416 3 x 5 in. pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11545415 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore TX5740
Spedizione stimata: 23-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For note-taking and data recording
  • White, college-ruled TexWrite™ 22 cleanroom bond with low particle and fiber generation
  • 100 writable pages (50 sheets) in a spiral binding
  • High-density polyethylene chemical-resistant cover
  • IPA resistant, low-sodium inks and low ionic contamination
  • Fully rotating pages with ability to lay flat for use in cleanroom environments
  • Autoclaving not recommended
  • No natural latex binders
Specifica
Materiale Non-latex Paper
Colore White
Materiale coperchio HDPE
Dimensioni (L x P) 8.5 x 11 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 8.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 216 mm
Larghezza (sistema imperiale) 11 in.
Larghezza (sistema metrico) 279 mm
Da utilizzare con (applicazione) For recording notebook, record keeping, data transfer and notes
Product Type Cleanroom Spiral Notebook
Peso (sistema imperiale) 22 lb.
Peso (sistema metrico) 9.97 kg