Learn More
Texwipe™ Cleanroom Spiral Notebooks
Codice prodotto. 15712416 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
3 x 5 in.
5.5 x 8.5 in.
8.5 x 11 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15712416 3 x 5 in. pezzi 20
11545415 8.5 x 11 in. pezzi 10
11555415 5.5 x 8.5 in. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15712416 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore TX5742
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.00€
    262.07€ / pezzi 20
    Risparmia 54.93€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-03-2027
For note-taking and data recording
  • White, college-ruled TexWrite™ 22 cleanroom bond with low particle and fiber generation
  • 100 writable pages (50 sheets) in a spiral binding
  • High-density polyethylene chemical-resistant cover
  • IPA resistant, low-sodium inks and low ionic contamination
  • Fully rotating pages with ability to lay flat for use in cleanroom environments
  • Autoclaving not recommended
  • No natural latex binders
Specifica
Materiale Non-latex Paper
Colore White
Materiale coperchio HDPE
Dimensioni (L x P) 3 x 5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5 in.
Larghezza (sistema metrico) 127 mm
Da utilizzare con (applicazione) For recording notebook, record keeping, data transfer and notes
Product Type Cleanroom Spiral Notebook
Peso (sistema imperiale) 22 lb.
Peso (sistema metrico) 9.97 kg