Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Swabs: CleanFoam™ Series
Codice prodotto. 15722426 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
2.63 in.
2.65 in.
2.744 in.
2.756 in.
2.795 in.
6.41 in.
Stile punta:
Flex Paddle
Flexible
Pointed
Rigid
Tipo di maniglia:
Compact
Long
Dimensione della confezione:
500 confezioni
pezzi 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Stile punta Tipo di maniglia unitSize
15722426 2.65 in. Flexible Compact pezzi 500
15732426 2.795 in. Rigid Compact pezzi 500
15712426 6.41 in. Flex Paddle Long pezzi 500
15838304 2.756 in. Pointed Compact 500 confezioni
15762426 2.744 in. Flex Paddle Compact pezzi 500
15752426 2.63 in. Pointed Compact pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15722426 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore TX741B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.05€
    76.99€ / pezzi 500
    Risparmia 26.06€
    25% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent sorbency
Laundered CleanFoam heads constructed of 100 pores per inch open-cell polyurethane foam for excellent capacity and cushioning.
  • Cleanest foam swabs available with superior solvent capacity and contamination capture
  • Solvent-processed for very low levels of nonvolatile residue and particle generation
  • Good chemical resistance—can be used with solvents such as isopropyl alcohol and applying lubricants and other liquids
  • Heads thermally welded onto polypropylene handles, without any contaminating adhesivesConstructed from the cleanest materials available
  • High-precision automated process guarantees consistent performance, sizing and cleanliness
  • Silicone-free Bag-Within-A-Bag™ packaging consists of a solvent-resistant, thermally sealed exterior bag that protects the inner bags containing the swabs
  • Each outer bag is individually lot-coded for easy traceability and quality control
Specifica
Struttura Flexible head tip, compact handle
Diametro (sistema imperiale) maniglia 0.094 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 2.65 in.
Da utilizzare con (applicazione) Applying and removing lubricants, adhesives and other solutions in a critical clean environment, scrubbing recessed areas, removal of excess materials, debris, cleaning intersecting surfaces and joints
Colore maniglia Light Green
Product Type Swab
Diametro (sistema metrico) maniglia 2.4 mm
Lunghezza (sistema metrico) 67.3 mm
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 2.24 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 56.8 mm
Materiale CleanFoam
Size Small
Spessore (sistema metrico) 3 mm
Lunghezza punta (sistema imperiale) 0.413 in.
Tipo di maniglia Compact
Length (Metric) Tip 10.5 mm
Larghezza (sistema metrico) punta 7 mm
Larghezza (sistema imperiale) punta 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) punta 3.4 mm
Diametro (sistema imperiale) punta 0.134 in.
Tipo di adesivo Thermal
Materiale maniglia Polypropylene
Stile punta Flexible
Tip Material Polyurethane Foam