Learn More
Texwipe™ Direct Thermal Cleanroom Labels
Codice prodotto. 15591245 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (sistema imperiale):
1.5 x 1.5 in.
3 x 2 in.
4 x 2 in.
Dimensione della confezione:
4 rotoli
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15591245 1.5 x 1.5 in. 4 rotoli
15511255 4 x 2 in. 4 rotoli
15501255 3 x 2 in. 4 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15591245 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore TX515D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    694.00€
    576.02€ / 4 rotoli
    Risparmia 117.98€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 09-02-2027
Designed for critical environments where direct thermal printing is used
  • Low out-gassing polypropylene made with ultra-low leachables and low particulates
  • Quick-ship pressure sensitive
  • Available with two different adhesive levels providing permanent adhesion without leaving residue
  • Tested for surface particles, cleaned and double bagged
Specifica
Tipo di adesivo Acrylic
Formato Label
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Designed for critical environments where direct thermal printing is used
Quantità 1000/Pk.
Dimensioni (sistema imperiale) 1.5 x 1.5 in.
Dimensioni (sistema metrico) 3.8 x 3.8 cm
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -20 to 140°F
Temperature Range (Metric) -29 to 60°C
Spessore (sistema imperiale) 3.3 mil