Learn More
Texwipe™ Tappetini per il controllo dei contaminanti IdealMat™ - 30 strati
Codice prodotto. 12410070 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blue
White
Dimensioni (L x P):
45 x 25 in.
45 x 25 pollici
46 x 36 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
12410070 White 46 x 36 in. pezzi 8
11565315 Bianco 45 x 25 pollici pezzi 8
11525325 Blue 46 x 36 in. pezzi 8
11505325 Blue 45 x 25 in. pezzi 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12410070 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore AMA364681W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    534.00€
    464.22€ / pezzi 8
    Risparmia 69.78€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Apply directly to floor
  • Consistent adhesive coating on each layer captures particulates from foot traffic and equipment wheels
Specifications
Dimensioni (L x P) 46 x 36 in.
Quantità 30 Sheets/Mat