Learn More
Texwipe™ IdealMat™ Contamination Control Mats - 60 Layer
Codice prodotto. 11575315 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensioni (L x P):
45 x 25 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11575315 White 45 x 25 in. pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11575315 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore AMA254582W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    322.00€
    280.26€ / pezzi 4
    Risparmia 41.74€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Apply directly to floor
Choose 30- or 60-layer mats.
  • Consistent adhesive coating on each layer captures particulates from foot traffic and equipment wheels
  • Antimicrobial agent in coating reduces potential for spreading germs and bacteria into controlled area
Specifica
Dimensioni (L x P) 45 x 25 in.
Quantità 60 Sheets/Mat