Learn More
Texwipe™ Isolator Cleaning Tool Replacement Handles
Codice prodotto. 17945241 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia:
12 in.
18 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) maniglia Dimensione della confezione
17945241 18 in. Pezzo
17935241 12 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17945241 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore TX7121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.00€
    25.21€ / pezzi 1
    Risparmia 4.79€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-02-2027
Specifications
Product Type Replacement Handle
Colore Bianco
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 18 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Isolator Cleaning Tool
Materiale Fiberglass