Learn More
Texwipe™ Large Absorbond™ Sampling Swab
Codice prodotto. 15655937
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
127.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15655937 127.5 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15655937 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore TX716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1910.00€
    1482.69€ / pezzi 1000
    Risparmia 427.31€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For cleaning validation of equipment used in manufacturing APIs, excipients, drugs, and biotech products
  • 100% hydroentangled polyester nonwoven fabric contains no contaminating surfactants
  • Provides excellent recovery rates by entrapping samples in the swab structure without adhering to the sample, allowing complete release into the diluent
  • Compatible with a wide range of solvents
  • Rigid polypropylene handle provides firm support for sampling broad areas and flat surfaces
  • Breakaway handle allows swab head to be placed into a sampling vial with minimal handling
Specifica
Struttura Flat head paddle, easy grip handle
Diametro (sistema imperiale) maniglia 0.205 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 5.02 in.
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning sensitive surfaces such as optical assemblies, solvent use (such as IPA), cleaning of grooves, tracks, slots and other small spaces
Colore maniglia Light Green
Product Type Swab
Diametro (sistema metrico) maniglia 5.2 mm
Lunghezza (sistema metrico) 127.5 mm
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 4.008 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 101.8 mm
Spessore (sistema metrico) 4.2 mm
Lunghezza punta (sistema imperiale) 1.012 in.
Length (Metric) Tip 25.7 mm
Larghezza (sistema metrico) punta 25 cm
Larghezza (sistema imperiale) punta 0.16 in.
Tipo di adesivo Thermal
Materiale maniglia Polypropylene
Tip Material Hydroentangled Absorbond™ Polyester