Learn More
Texwipe™ Tampone Low TOC Alpha™
Codice prodotto. 12373775 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
127.5 mm
162.3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12373775 127.5 mm pezzi 1000
13143743 162.3 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12373775 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore TX714K
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Constructed to exacting and consistent tolerances without the use of adhesives for superior performance. Texwipe™ Low TOC Alpha™ Swabs are cleeaned using a proprietary process to ensure suitability for use in Total Organic Carbon (TOC) analysis as part of a cleaning validation protocol.
  • Certified; Cleaned to a level of <50μg/L TOC ensures consistency in swab background contribution
  • Ideal for use in cleaning validation of equipment used in manufacture of APIs, excipients and drugs
  • Double-layered, double-knit polyester head provides excellent recovery rates by entrapping samples in knit structure without adhering to sample, allowing complete release into diluent
  • Large head on rigid, break-away handle provides firm support for sampling broad areas and flat surfaces and allows head to be placed in vial with minimal handling and contamination
  • 100% polypropylene handle ensures no additional contaminants are introduced and provides excellent chemical resistance
  • No background interference from other contaminants
  • Autoclavable for use in sterile environments and processes
Specifica
Descrizione Sampling
Struttura Testina a paletta piatta, impugnatura a presa facile, lunga
Lunghezza (sistema imperiale) 1.01 in.
Da utilizzare con (applicazione) Campionamento di superfici per l’uso nei protocolli di convalida pulizia, pulizia di precisione di aree difficili da raggiungere o spazi ristretti
Colore maniglia Verde chiaro
Product Type Tampone
Diametro (sistema metrico) maniglia 5.2 mm
Lunghezza (sistema metrico) 127.5 mm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 101.8 mm
Larghezza (sistema imperiale) testa 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) testa 12.7 mm
Spessore (sistema metrico) 4.2 mm
Length (Metric) Tip 25.7 mm
Tipo di adesivo Termico
Materiale maniglia Polipropilene
Tip Material Poliestere intrecciato Alpha™