Learn More
Texwipe™ Micro CleanFoam™ ESD Swab
Codice prodotto. 15772426 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
90.7 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15772426 90.7 mm pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15772426 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore TX757E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    84.53€ / pezzi 500
    Risparmia 18.47€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use where ESD may be a concern
Texwipe™'s ESD Swab Series features a Stat-Rite™ handle, a patented Inherently Dissipative Polymer, to provide clean ESD protection without contributing particulate contaminants to the process or environment.
  • Complete thermal bond construction eliminates adhesive contamination
  • Dissipates charges in under two seconds when used with a solvent or solution
  • No blooming carbon particles, metals or ionic antistatic contaminants
  • Flexible head paddle; compact, translucent handle
  • Material: 100ppi polyurethane foam
  • Head Length: 10mm (0.39 in.)
  • Head Width: 3.8mm (0.15 in.)
  • Head Thickness: 3.4mm (0.13 in.)
  • Overall Length: 90.7mm (3.57 in.)
Circuit board, display and electronics assembly; hard disk drive; medical device; microelectronics; optics; semiconductor
Order Info
Packaged in anti-static bag
Specifica
Struttura Flexible head paddle, compact handle
Diametro (sistema imperiale) maniglia 0.118 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 3.571 in.
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for cleaning very small areas, very low levels of nonvolatile residue, use where ESD may be a concern
Colore maniglia Translucent
Product Type Swab
Diametro (sistema metrico) maniglia 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 90.7 mm
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 3.177 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 80.7 mm
Materiale 100ppi polyurethane foam
Lunghezza punta (sistema imperiale) 0.394 in.
Length (Metric) Tip 10 mm
Larghezza (sistema metrico) punta 7 mm
Larghezza (sistema imperiale) punta 0.189 in.
Tipo di adesivo Thermal
Materiale maniglia Transplex
Tip Material Polyurethane Foam