Learn More
Texwipe™ Polysat™ Presaturated Polypropylene Wipers
Codice prodotto. 11545405 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
11 x 7 in. (27.9 x 17.7 cm)
11 x 9 in. (28 x 23 cm)
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Quantità confezione:
1000/Cs.
1200/Cs.
480/Pk.
800/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1200
pezzi 200
pezzi 480
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Sterilità Quantità confezione Dimensione della confezione
11545405 11 x 9 in. (28 x 23 cm) Non sterile 1200/Cs. pezzi 1200
15694977 11 x 9 in. (28 x 23 cm) Sterile 480/Pk. pezzi 480
11505405 11 x 7 in. (27.9 x 17.7 cm) Non sterile 800/Cs. pezzi 200
15702406 11 x 9 in. (28 x 23 cm) Sterile 1000/Cs. pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11545405 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore TX1051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    728.82€
    622.08€ / pezzi 1200
    Risparmia 106.74€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-01-2027
For ISO Class 6 to 7 applications
  • Constructed from a soft, 100% meltblown polypropylene substrate
  • Presaturated with 70% isopropyl alcohol/30% deionized water solution
  • Low particle generation and low levels of solvent extractables
Order Info
Available conveniently packaged in a resealable FlexPack™ or bulk packed in a easy-to-carry, reclosable bag.
Specifica
Product Type Pre-wetted Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 11 in.
Lunghezza (sistema metrico) 27.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 11 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.8 cm
Materiale Polypropylene
Peso base 35
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Dimensioni (L x P) 11 x 9 in. (28 x 23 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Designed for cleaning equipment and other environmental surfaces during and following the production flow, suitable for wiping the exterior of production equipment in controlled environments
Quantità confezione 1200/Cs.
Soluzione di saturazione 70% Isopropyl Alcohol, 30% Deionised Water
Sterilità Non sterile
Include 24 Packs of 50 wipers