Learn More
Texwipe™ Polysat™ Presaturated Polypropylene Wipers
Codice prodotto. 15694977 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
11 x 7 in. (27.9 x 17.7 cm)
11 x 9 in. (28 x 23 cm)
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Quantità confezione:
1000/Cs.
1200/Cs.
480/Pk.
800/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1200
pezzi 200
pezzi 480
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Sterilità Quantità confezione unitSize
15694977 11 x 9 in. (28 x 23 cm) Sterile 480/Pk. pezzi 480
11545405 11 x 9 in. (28 x 23 cm) Non sterile 1200/Cs. pezzi 1200
11505405 11 x 7 in. (27.9 x 17.7 cm) Non sterile 800/Cs. pezzi 200
15702406 11 x 9 in. (28 x 23 cm) Sterile 1000/Cs. pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice prodotto. 15694977 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore TX3216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    531.00€
    438.00€ / pezzi 480
    Risparmia 93.00€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
For ISO Class 6 to 7 applications
  • Constructed from a soft, 100% meltblown polypropylene substrate
  • Presaturated with 70% isopropyl alcohol/30% deionized water solution
  • Low particle generation and low levels of solvent extractables
Order Info
Available conveniently packaged in a resealable FlexPack™ or bulk packed in a easy-to-carry, reclosable bag.
Specifica
Product Type Pre-wetted Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 11 in.
Lunghezza (sistema metrico) 27.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 11 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.8 cm
Materiale Polypropylene
Peso base 35
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Dimensioni (L x P) 11 x 9 in. (28 x 23 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Designed for cleaning equipment and other environmental surfaces during and following the production flow, suitable for wiping the exterior of production equipment in controlled environments
Quantità confezione 480/Pk.
Soluzione di saturazione 70% Isopropyl Alcohol, 30% Deionised Water
Sterilità Sterile
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Texwipe Wipers pre-wetted with 60% - 70 % IPA
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropanol