Learn More
Texwipe™ Sterile Polystyrene Swabs
Codice prodotto. 17278879 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale) testa:
0.22 in.
Larghezza (sistema metrico) testa:
5.8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema imperiale) testa Larghezza (sistema metrico) testa Dimensione della confezione
17278879 0.22 in. 5.8 mm pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17278879 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore STX763
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    968.00€
    803.39€ / pezzi 500
    Risparmia 164.61€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 02-03-2027
Texwipe’s Sterile Spun Polyester Swabs are constructed using 100% USP-grade polyester, securely bonded to the wooden or polystyrene handle by a water-based adhesive.
  • Environmental monitoring
  • Cleaning with compatible solutions and solvents
  • Picking up fine powders
  • Surface sampling
  • Collection and transport of bacteriological specimens
  • Specifica
    Lunghezza (sistema imperiale) 6.1 in.
    Product Type Swab
    Lunghezza (sistema metrico) 155 mm
    Materiale Medical-grade spun polyester
    Larghezza (sistema imperiale) testa 0.22 in.
    Larghezza (sistema metrico) testa 5.8 mm
    Tipo di maniglia Polystyrene
    Tipo di adesivo Water-based
    Materiale maniglia Polystyrene
    Stile punta Large
    Tip Material Foam