Descrizione
For ISO Class 6 and 7 applications
Economical all-purpose nonwoven wipers made from a blend of 55% cellulose and 45% polyester—combine the absorbency of natural fiber with the cleanliness and strength of synthetic fiber.
- Hydroentanglement process uses jets of water to blend fibers, eliminating need for chemical binders
- Provide excellent bidirectional strength and very low solvent extractables levels
- Offer superior wet and dry strength, solvent-compatibility and acid resistance
- Will not scratch or abrade delicate precision components
Order Info
Available as dry wipers or in a CleanPak™ presaturated with 70% isopropyl alcohol. Basis weight: 67g/m2.
Specifica
Specifica
| Product Type | Panni asciutti TechniCloth™ |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 22.9 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 22.9 cm |
| Materiale | Cellulosa, poliestere |
| Autoclavabile | Autoclavabile |
| Peso base | 69 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 e OHSAS 18001:1999 |
| Dimensioni (L x P) | 9 x 9 pollici (22.9 x 22.9 cm) |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?