Learn More
Texwipe™ Panni asciutti non tessuti TechniCloth™, ISO Classe 6/7
Codice prodotto. 15654987 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 pollici (30.5 x 30.5 cm)
4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm)
6 x 6 in. (15.24 x 15.24 cm)
9 x 9 pollici (22.9 x 22.9 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 12000
pezzi 1500
pezzi 3000
pezzi 6000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15654987 12 x 12 pollici (30.5 x 30.5 cm) pezzi 1500
15634987 6 x 6 in. (15.24 x 15.24 cm) pezzi 6000
15624987 4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm) pezzi 12000
15644987 9 x 9 pollici (22.9 x 22.9 cm) pezzi 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15654987 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore TX612
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For ISO Class 6 and 7 applications
Economical all-purpose nonwoven wipers made from a blend of 55% cellulose and 45% polyester—combine the absorbency of natural fiber with the cleanliness and strength of synthetic fiber.
  • Hydroentanglement process uses jets of water to blend fibers, eliminating need for chemical binders
  • Provide excellent bidirectional strength and very low solvent extractables levels
  • Offer superior wet and dry strength, solvent-compatibility and acid resistance
  • Will not scratch or abrade delicate precision components
Order Info
Available as dry wipers or in a CleanPak™ presaturated with 70% isopropyl alcohol. Basis weight: 67g/m2.
Specifica
Product Type Panni asciutti TechniCloth™
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Larghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Materiale Cellulosa, poliestere
Autoclavabile Autoclavabile
Peso base 69
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 e OHSAS 18001:1999
Dimensioni (L x P) 12 x 12 pollici (30.5 x 30.5 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Progettati per asciugatura generica laddove la pulizia e il risparmio sono di importanza critica, ideali per applicazioni laddove l'elevata assorbenza e il basso livello di estraibili sono fattori primari