Learn More
Texwipe™ TexWrite™ TexNotes Note Pads
Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Dimensione della confezione:
pezzi 72
Descrizione
Features
- Blue TexWrite™ 22 cleanroom bond
- Proprietary, temporary adhesive
- 72 sheets per pad
- Cleanroom packaged
- Length × Width: 7.62 ×10.16cm (3 × 4 in.)
- Ultraclean with low particle and fiber generation
- Low residue, removable adhesive
- Low ionic contamination
Specifica
Specifica
| Materiale | Polymeric Elastomer |
| Colore | Blue |
| Dimensioni (L x P) | 3 x 4 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 76 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 4 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 102 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Document annotation, equipment labeling, notes and reminders |
| Product Type | Adhesive Note Pad |
| Peso (sistema imperiale) | 22 lb. |
| Vedi altri risultati |