Learn More
Texwipe™ ThermaSeal™ 60 Wipers are 100% continuous-filament, double-knit polyester
Codice prodotto. 15732396 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 150
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15732396 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) pezzi 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15732396 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore TX2069
Quantità Prezzo
1 43.60€ / pezzi 150
10 41.40€ / pezzi 150
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
For ISO Class 3 to 7 (Class 1 to 10,000) applications
  • 100% continuous-filament double-knit polyester fabric provides good absorbency, wiping efficiency, and abrasion resistance
  • Economical hot-cut wipers polyester for all-purpose cleaning in critical cleanroom applications
  • Thermally sealed edges for fiber control
Order Info
Laundered and packaged in an ISO Class 4 cleanroom using solvent safe Bag-Within-A-Bag™ cleanroom packaging. Basis weight, 122g/m2.
Specifica
Product Type Dry Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Polyester
Autoclavabile Autoclavable
Peso base 122
Struttura 100% Continuous filament double-knit construction
Bordi Thermally sealed
Dimensioni (L x P) 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Da utilizzare con (applicazione) For ISO Class 3 to 5 (Class 1 to 100) cleanroom general wiping and cleaning applications