Learn More
Texwipe™ Thermaseal™ 70 Wipers
High absorbency, abrasion resistant
Marca:  Texwipe™ TX2079
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.25640kg
Codice prodotto. 15762396
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Produced, packed in ISO Class 4 cleanroom
  • Hot cut
  • Thermally sealed edges
  • Continuous-filament
  • Double-knit
  • Diamensions: 23 × 23cm (9 × 9 in.)