Learn More
Texwipe™ Kit convalida pulizia TOC
Codice prodotto. 10514495 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Kit di convalida TOC
Validation Kit, Long Handle Swab
Da utilizzare con (applicazione):
Campionamento di 12 aree di produzione
Campionamento di 72 aree di produzione
Sampling 12 Production Areas
Dimensione della confezione:
18 sets
Pezzo
pezzi 18
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
10514495 Kit di convalida TOC Campionamento di 72 aree di produzione Pezzo
11521264 Kit di convalida TOC Campionamento di 12 aree di produzione pezzi 18
15500023 Validation Kit, Long Handle Swab Sampling 12 Production Areas 18 sets
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10514495 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore TX3342
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    582.00€
    448.89€ / pezzi 1
    Risparmia 133.11€
    22% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Vials, swabs, and labels for sampling 12 or 72 production areas, and container for sample transport.
Designed to simplify sampling for cleaning validation. Kits compatible for use with Sievers Model 800/900, Anatel ANATOC™, Teledyne Tekmar, OI Analytical Model 1010 and Shimadzu TOC-V Series™ TOC Analyzers.
Vials
  • Certified Low TOC level (less-than10Glc mug/L, less-than10ppb) ensures consistency in vial background contribution
  • Prewashed vials have one-piece cap and septa design for easy sampling and analysis
  • Polyethylene overcap protects septum surface from contamination until time of analysis
  • Sloped shoulder design minimizes headspace for reduced background TOC level
  • Endorsed for use by TOC instrumentation manufacturerbullets1 (end)
Sampling Swab
  • Certified Low TOC level (less-than50Glc mug/L, less-than50ppb) ensures consistency in swab background contribution
  • Double layered, double knit polyester head entraps contaminants in knit structure during sampling
  • Allows maximum contaminant collection and release into diluent to provide for excellent recovery rates
  • Notched, break-away handle allows head to be placed into vial with minimal handling and contamination
  • 100% polypropylene handle ensures no additional contaminants are introduced and provides excellent chemical resistance
Certifications
Certificate of Analysis included on each box.
Specifica
Product Type Kit di convalida TOC
Da utilizzare con (applicazione) Campionamento di 72 aree di produzione
Include 72 fiale trasparenti da 40 ml, setti integrati, 144 tamponi per campionamento Low TOC Alpha™, 72 etichette bianche per fiale
Quantità 1/contenitore