Learn More
Texwipe™ Vertex™ Sterile High Sorption Wipers
100% continuous-filament, polyester knit fabric wipers made in the USA from virgin stock
57.06€ - 970.00€
Specifica
Product Type | High Sorption Wipers |
---|---|
Materiale | Polyester |
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999 |
Bordi | Sealed |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for cleaning delicate surfaces or applications |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15847622
|
Texwipe™
TX3042 |
12 in. | Dry |
970.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17829895
|
Texwipe™
TX3049P |
9 in. | Pre-wetted |
310.00€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17298879
|
Texwipe™
TX3042P |
12 in. | Pre-wetted |
394.00€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16676772
|
Texwipe™
TX3042P |
12 in. | Pre-wetted |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
16385488
|
Texwipe™
TX3042P |
12 in. | Pre-wetted |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Sealed-edge sterile wipers, dry or pre-wetted
- Soft feel with high sorption capacity
- Confirm radiation dose met specified dose at time of receiving
- Processed on Texwipe's Vertex™ manufacturing system
- Quarterly microbial testing by Agarose Overlay and Limulus Amebocyte Lysate (LAL) endotoxin testing
Pre-Wetted Wipers
- 70% USP-Grade IPA/30% USP Purified Water
Order Info
Triple-bagged
Specifica
High Sorption Wipers | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999 | |
Ideal for cleaning delicate surfaces or applications |
Polyester | |
Sealed | |
Sterile |