Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) TF PTFE Membrane Disc Filters
Strong, chemically resistant membranes for air monitoring and sampling in aggressive environments.
362.00€ - 2440.00€
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Diametro (sistema metrico) membrana | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Diametro (sistema metrico) membrana | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17114551
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66154 |
1 μm | 25 mm |
438.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17184541
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66148 |
0.45 μm | 25 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17144541
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66143 |
0.2 μm | 47 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17194541
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66149 |
0.45 μm | 47 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17154541
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66145 |
0.2 μm | 142 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17104551
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66151 |
0.45 μm | 142 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17174541
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66147 |
0.45 μm | 13 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17124551
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66155 |
1 μm | 47 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17134541
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66142 |
0.2 μm | 25 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17134551
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66159 |
1 μm | 37 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17164541
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66146 |
0.2 μm | 293 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Low chemical background permits highly sensitive, interference-free determinations
- Ensures accurate gravimetric determinations with low tare mass
- Ideal for filtration of gas and/or organic solvents
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
PTFE | |
Non-sterile |