missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFAP, MedChemExpress

Codice prodotto. 16467407
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16467407 5 mg 5mg
16445526 100 mg 100mg
16424698 10 mg 10mg
16410987 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16467407 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY112731
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress TFAP is a selective cyclooxygenase-1 (COX-1) inhibitor, with an IC50 of 0.8 μM.

TFAP is a selective cyclooxygenase-1 (COX-1) inhibitor, with an IC50 of 0.8 μM.

Specifica

Materiale o nome chimico TFAP
CAS 1011244-68-0
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H10F3N3O
Quantità 5 mg
Sinonimo N-(5-Aminopyridin-2-yl)-4-(trifluoromethyl)benzamide
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 155 mg/mL (551.15 mM)
SMILES O=C(NC1=NC=C(N)C=C1)C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 281.23
Peso formulazione 281.23
Percent Purity 99.71%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.