Learn More
TFAP2C Rabbit anti-Human, CoraLite 555, Polyclonal, Proteintech
Codice prodotto. 17721349 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17721349 20 μL 20µL
17711349 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17721349 Fornitore Proteintech N. del fornitore CL5551457220UL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
TFAP2C Polyclonal antibody specifically detects TFAP2C in Human samples. It is validated for FC (Intra)
Specifica
Antigene TFAP2C
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1000 μg/mL
Coniugato CoraLite 555
Formulazione PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N. accesso geni BC007566
Specie ospite Rabbit
Metodo di purificazione Antigen affinity purification
Quantità 20 μL
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 7022
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG