missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFG Antibody (TFG-03), Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18652777 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18652777 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18652777 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP262212

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

TFG Monoclonal antibody specifically detects TFG in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene TFG
Applicazioni Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Classificazione Monoclonal
Clone TFG-03
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1-5 μg/ml, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunocytochemistry
Formulazione PBS (pH 7.4)
Alias gene FLJ36137, protein TFG, TF6, TRK-fused gene, TRK-fused gene protein, TRKT3, TRKT3 oncogene
Specie ospite Mouse
Immunogeno Human recombinant protein Trx-his-NTFG
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10342
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C. Do not freeze.
Forma Purified
Isotype IgG2b
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.