Learn More
Ebro Electronic™ Termometro a infrarossi TFI 250
Suitable for food and storage applications, kitchen inspections and food distribution. Ebro Electronic™ TFI 250 Infrared Thermometers come with adjustable sensitivity.
Marca:  Ebro Electronic™ 13401753
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 12605670
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Fast measurement
  • Replaceable battery
  • With laser pointer
  • White, sturdy ABS plastic housing
Specifica
Specifica
Certificato di calibrazione in fabbrica
Standard da 0.95, regolabile da 0.1 a 1.0
–0.1 °C
550°C
Da –60 a 550 °C
L 153 x H 48 mm
TFI 250
177 g
-60°C
±1.5°C