missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFII-I Antibody (PCRP-RXRG-5C9), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18548366 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18548366 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18548366 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP323993MFV450

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

TFII-I Monoclonal antibody specifically detects TFII-I in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene TFII-I
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Clone PCRP-RXRG-5C9
Coniugato mFluor Violet 450 SE
Formulazione 50 mM Sodium Borate
Alias gene BAP-135,135kD, BAP135WBS, Bruton tyrosine kinase-associated protein 135, BTKAP1, DIWS, FLJ38776, FLJ56355, general transcription factor II, i, general transcription factor IIi, general transcription factor II-I, GTFII-I, IB291, SPINBTK-associated protein 135, TFII-ISRF-Phox1-interacting protein, WBSCR6, Williams-Beuren syndrome chromosome region 6
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant human TFII-I protein
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2969
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG2b
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.