Learn More
Thermo Scientific™ Tft.-80.2 Fixed Angle Rotor
Codice prodotto. 12181690 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
12 x 2 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
12181690 12 x 2 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12181690 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 54456
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Increase sample processing with the 12-place capacity of the Thermo Scientific™ TFT-80.2 Fixed Angle Rotor.
Recommended for:
Small volume; Protein, virus and DNA isolation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione TFT-80.2 Fixed Angle Rotor
Materiale Titanium
Tipo Rotore ad angolo fisso
Capacità 12 x 2 mL
RCF max 429,643 x g
Velocità max 80,000 rpm
Raggio (sistema metrico) 60.1 mm
Raggio (sistema metrico) min. 33.9 mm
Fattore K 22.6
Max. Tube Length 51 mm
Max. Tube Diameter 8 mm
Net Weight 5.5 lb. (2.5 kg)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultraCentrifuges
Angolo 25°
Media RCF 335,994 x g
RCF min. 242,344 x g