Learn More
Thermo Scientific™ Tft.-80.4 Fixed Angle Rotor for WX+ Ultraspeed Centrifuges
Codice prodotto. 12171690 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
10 x 4.4 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
12171690 10 x 4.4 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12171690 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 54356
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Increase sample processing with the 10-place capacity of the Thermo Scientific™ TFT-80.4 10 x 4.4mL Fixed-Angle Rotor.
Increase sample processing with the 10-place capacity of the Thermo Scientific™ TFT-80.4 10 x 4.4mL Fixed-Angle Rotor.
Recommended for:
Protein, virus and DNA isolation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione TFT-80.4 Fixed Angle Rotor
Materiale Titanium
Tipo Rotore ad angolo fisso
Capacità 10 x 4.4 mL
RCF max 468,246 x g
Velocità max 80,000 rpm
Raggio (sistema metrico) 65.5 mm
Raggio (sistema metrico) min. 34.1 mm
Fattore K 25.8
Max. Tube Length 60 mm
Max. Tube Diameter 11 mm
Net Weight 7.7 lb. (3.5 kg)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultraCentrifuges
Angolo 25°
Media RCF 356,010 x g
RCF min. 243,774 x g